664766
4-Methylbenzylsulfonyl chloride
96%
Synonyme(s) :
(4-Methylphenyl)methanesulfonyl chloride, 4-Methylbenzenemethanesulfonyl chloride, p-Methyl-α-toluenesulfonyl chloride, p-Tolylmethanesulfonyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
76-80 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9ClO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-12(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.