Principaux documents
S353426
2-METHYL-1-PIPERIDINEPROPANOL
AldrichCPR
S353426-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S353426-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H19NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.258
Numéro MDL:
158,00 €