335673
1-Dodecyl-2-pyrrolidinone
99%
91,30 €
About This Item
91,30 €
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
viscous liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
pb
202-205 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C16H31NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-15-12-13-16(17)18/h2-15H2,1H3
Clé InChI
NJPQAIBZIHNJDO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter