Principaux documents
S351903
L-LEUCINE BENZYL ESTER HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S351903-250MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S351903-250MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H20ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.763
Numéro MDL:
178,00 €