Principaux documents
S408735
ALPHA-D-GALACTOSE PENTAACETATE
AldrichCPR
S408735-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S408735-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.347
Numéro MDL:
158,00 €