Documents
359807
Sigma-Aldrich
Z-Phe-OH
99%
Synonyme(s) :
N-(Carbobenzyloxy)-L-phenylalanine, Z-L-Phenylalanine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.32
Numéro Beilstein :
2222826
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D +5°, c = 5 in acetic acid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
85-87 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
Clé InChI
RRONHWAVOYADJL-HNNXBMFYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibitor of thermolysin
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable