Principaux documents
S34933
1-(2-BROMO-VINYL)-4-NITRO-BENZENE
AldrichCPR
S34933-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S34933-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H6BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.047
Numéro MDL:
29,20 €