Principaux documents
S252867
1-NITRO-3-(2-NITRO-VINYL)-BENZENE
AldrichCPR
5MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H6N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.148
Numéro MDL:
29,20 €