N26601
3-Nitrostyrene
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.584 (lit.)
Pf
−5 °C (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7NO2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6H,1H2
Clé InChI
SYZVQXIUVGKCBJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter