Principaux documents
752134
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmagnesium chloride solution
1.3 M in THF/toluene (1:1)
100 ML
72,90 €
72,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
72,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11ClMg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.91
Beilstein:
3535440
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
72,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.3 M in THF/toluene (1:1)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F
Point d'éclair (°C)
-11 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :