Principaux documents
S291307
2-(2-(2-CHLORO-PHENYL)-VINYL)-PYRIDINE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H10ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.684
Numéro MDL:
29,20 €