Principaux documents
S17109
OXIRANE-2,3-DICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
S17109-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S17109-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C4H4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.073
Numéro MDL:
158,00 €