Principaux documents
294047
Sigma-Aldrich
cis-2,3-Epoxybutane
97%
Synonyme(s) :
cis-β-Butylene oxide, cis-2,3-Dimethyloxirane, cis-2-Butene oxide
1 G
72,60 €
72,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
72,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Beilstein:
79770
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
72,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.383 (lit.)
pb
60-61 °C (lit.)
Pf
−84-−83 °C (lit.)
Densité
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1O[C@@H]1C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4+
Clé InChI
PQXKWPLDPFFDJP-ZXZARUISSA-N
Catégories apparentées
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Emily C Minerath et al.
Environmental science & technology, 43(5), 1386-1392 (2009-04-09)
Polyols and sulfate esters have recently been identified in the secondary organic aerosol (SOA) formed in the photooxidation of biogenic hydrocarbons both in the laboratory and under ambient atmospheric conditions. In the present study, the potential role of the reactions
C de Meester et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 2(6), 284-288 (1982-12-01)
The compound 2,3-epoxybutane (2,3-EB) is a direct mutagen for the base-pair-substitution-sensitive strains TA 1530, TA 1535 and TA 100, in the absence and in the presence of metabolic activation by liver S9-mix. Under the same experimental conditions, the 2-methyl derivative
C de Meester
Toxicology letters, 21(3), 255-262 (1984-06-01)
The mutagenicity of 2,3- epoxybutane (2,3-EB) towards Salmonella FFphimurium TA1530 is increased by rat liver S9 mix. This enhancement can be induced by Aroclor 1254 (ARO) or phenobarbitone (PB) pretreatment. Comparative assays with purified subcellular liver fractions demonstrated that cytosol
P Castelain et al.
Mutagenesis, 8(5), 387-393 (1993-09-01)
Four structurally related aliphatic epoxides (1,2-epoxypropane, 1,2-epoxyisobutane, cis- and trans-2,3-epoxybutane) have been tested in the Salmonella/microsome assay, modified for volatile substances, using the strains TA1535 and TA100. The aim of the study was to evaluate the effect of methylation on