Principaux documents
8.07027
Sigma-Aldrich
1,2-Propylene oxide
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2-Propylene oxide, 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane
100 ML
20,10 €
1 L
54,80 €
1 L
69,70 €
20,10 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
20,10 €
1 L
54,80 €
1 L
69,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
200-879-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
20,10 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
585 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
430 °C
Puissance
380 mg/kg LD50, oral (Rat)
1245 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.9-36 % (v/v)
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Viscosité cinématique
0.37 cSt(20 °C)
Pf
-112 °C
Température de transition
flash point -38 °C
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES 
O1C(C1)C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhanced poly(propylene carbonate) synthesis: Enhanced poly(propylene carbonate) materials were developed through a one-pot synthesis from carbon dioxide, propylene oxide, and a carboxylic dianhydride, showing significant improvements in yield strength when the feed molar ratio of dianhydride to propylene oxide was increased (X Chen et al., 2018).
  • Copolymerization with carbon dioxide: A study on the copolymerization and terpolymerization of carbon dioxide/propylene oxide/phthalic anhydride using a cobalt salen complex demonstrated efficient synthesis without forming ether linkages (JY Jeon et al., 2014).
  • Polymer architectures: Innovative polymer architectures were explored in the synthesis of poly(ethylene oxide), propylene oxide, and other alkylene oxides, which include novel bioconjugation techniques (J Herzberger et al., 2016).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.828 - 0.832
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Point d'éclair (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)