Principaux documents
S149896
2,6-DIMETHYL-4-PHENYL-1,4-DIHYDRO-PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
S149896-25MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S149896-25MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.345
Numéro MDL:
158,00 €