393533
3-(2-Hydroxyphenyl)propionic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
86-89 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCc1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
CJBDUOMQLFKVQC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3