Principaux documents
R548855
4-ISOPROPYL-2,6-DIMETHYL-1,4-2H-PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
R548855-50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R548855-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.382
Numéro MDL:
110,00 €