RNI00198
5-Ethynyl-2-methoxypyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
C#CC1=CC=C(OC)N=C1
InChI
1S/C8H7NO/c1-3-7-4-5-8(10-2)9-6-7/h1,4-6H,2H3
Clé InChI
MQHVRXMDMIUWQJ-UHFFFAOYSA-N