PHR2618
Acétate de sodium trihydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1613429
Famille d'API
sodium acetate
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Conditionnement
pkg of 2 g
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)