M1317
MES solution
BioPerformance Certified, suitable for, 1 M, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
2-(N-Morpholino) ethanesulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
BioPerformance Certified
for molecular biology
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; 0.2 μm filtered
Forme
solution
Concentration
1 M
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Plage de pH utile
5.5-6.7
Traces de cations
Fe: <5 ppm
Adéquation
suitable for
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
Clé InChI
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable