R953
Rhodamine B
Dye content 80 %
Synonyme(s) :
Basic Violet 10, Brilliant Pink B, Rhodamine O, Tetraethylrhodamine
About This Item
Produits recommandés
Composition
Dye content, 80%
Pf
210-211 (dec.) (lit.)
λmax
355 nm
543 nm (2nd)
Chaîne SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
Clé InChI
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par