Documents
R735973
(5-(2-ME-3-PH-2-PROPENYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.404
Numéro MDL:
Autres remarques