Key Documents
R662461
4-AMINO-2-(2-OXO-2H-CHROMEN-3-YL)-5H-CHROMENO(4,3-D)PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H11N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.328
Numéro MDL:
Autres remarques