H29404
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
97%
Synonyme(s) :
2-Pyrrolidinoethanol, Pyrrolidine-1-ethanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4713
Point d'ébullition
79-81 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H13NO/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h8H,1-6H2
Clé InChI
XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter