Principaux documents
R647276
N-CYCLOHEXYLCYCLOHEXANAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H24ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.785
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.