Principaux documents
908185
Sigma-Aldrich
3DPA2FBN
≥95%
Synonyme(s) :
2,4,6-Tris(diphenylamino)-3,5-difluorobenzonitrile
100 MG
118,00 €
500 MG
346,00 €
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
118,00 €
500 MG
346,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H30F2N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
640.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Pf
280-281 °C
Activation du photocatalyseur
455 nm
Chaîne SMILES 
Fc1c(c(c(c(c1N(c7ccccc7)c6ccccc6)C#N)N(c5ccccc5)c4ccccc4)F)N(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C43H30F2N4/c44-39-41(47(32-19-7-1-8-20-32)33-21-9-2-10-22-33)38(31-46)42(48(34-23-11-3-12-24-34)35-25-13-4-14-26-35)40(45)43(39)49(36-27-15-5-16-28-36)37-29-17-6-18-30-37/h1-30H
Clé InChI
VPCXVCNTHAMRBT-UHFFFAOYSA-N
Application
3DPA2FBN is cyanoarene-based donor-acceptor photocatalyst developed by the Zeitler group. While this catalyst has a balanced redox profile, allowing for its use in a variety of transformations, it stands out as the most reducing catalyst of the family.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Elisabeth Speckmeier et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(45), 15353-15365 (2018-10-03)
The targeted choice of specific photocatalysts has been shown to play a critical role for the successful realization of challenging photoredox catalytic transformations. Herein, we demonstrate the successful implementation of a rational design strategy for a series of deliberate structural