Principaux documents
8.53067
Sigma-Aldrich
Boc-His(Boc)-OH . DCHA
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-His(Boc)-OH . DCHA, N-α-N-im-di-t.-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt
25 G
638,00 €
8530670250
3 890,00 €
638,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
638,00 €
8530670250
3 890,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H25N3O6 · xC12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
250-764-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
638,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[N+H2](C3CCCCC3)C2CCCCC2.[n]1(cnc(c1)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H25N3O6.C12H23N/c1-15(2,3)24-13(22)18-11(12(20)21)7-10-8-19(9-17-10)14(23)25-16(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h8-9,11H,7H2,1-6H3,(H,18,22)(H,20,21);11-13H,1-10H2/t11-;/m0./s1
Clé InChI
WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N
Description générale
A protected histidine derivative for only the critical coupling step in Boc SPPS. After coupling the two Boc-groups are cleaved simultaneously by TFA.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0124
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1.5 in methanol): +24.0 - +29.0 °
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable