Principaux documents
R574511
N-(3-CHLORO-4-FLUOROPHENYL)-4-METHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11ClFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.701
Numéro MDL:
Autres remarques