340332
(S)-(+)-2-Heptanol
98%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 15 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]24/D +10°, neat
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
149-150 °C (lit.)
Densité
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
CETWDUZRCINIHU-ZETCQYMHSA-N
Catégories apparentées
Application
- (S)-(+)-2-benzoyloxyheptane by treating with benzoyl anhydride and Et3N in the presence of DMAP.
- (S)-2-(p-toluenesulfonyl)heptane by reacting with p-toluenesulfonyl chloride.
- (+)-2-Heptyl acetate by treating with acetyl chloride.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Chiral Alcohols