Principaux documents
R426660
TETRAETHYLAMMONIUM TETRACHLORO-COBALTATE(II)
AldrichCPR
R426660-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R426660-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H40Cl4CoN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.256
Numéro MDL:
158,00 €