264865
Tellurium
powder, −30 mesh, 99.997% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tellurium element
137,00 €
About This Item
137,00 €
Produits recommandés
Essai
99.997% trace metals basis
Forme
powder
Résistivité
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
−30 mesh
pb
990 °C (lit.)
Pf
450 °C (lit.)
Densité
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Te]
InChI
1S/Te
Clé InChI
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Tellurium as a high-performance elemental thermoelectric: Explores the use of elemental tellurium in thermoelectric applications, important for energy conversion technologies, which is relevant for material science (Lin et al., 2016).
- Love is in the Earth: A review of tellurium (bio) geochemistry in surface environments: Discusses the bio-geochemical cycles of tellurium, its environmental distributions, and transformations, which may be of interest to environmental chemists or those in academia studying geochemical cycles (Missen et al., 2020).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)