Principaux documents
R426717
TETRAETHYLAMMONIUM TETRACHLORO-CUPRATE(II)
AldrichCPR
R426717-1G
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R426717-1G
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H40Cl4CuN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.869
Numéro MDL:
29,20 €