Principaux documents
R365432
1-NITRO-N'-[(1-NITRO-9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-2-ANTHRACENYL)CARBONYL]-9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-2-ANTHRACENECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H14N4O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
590.467
Numéro MDL:
Autres remarques