R349216
9-BROMO-2-P-TOLYL-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOHEXANE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H23BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.345
Numéro MDL:
Produits recommandés