Principaux documents
R289442
5-METHYL-1-HEXENE
AldrichCPR
R289442-1G
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R289442-1G
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.19
Numéro MDL:
41,40 €