139211
Cyclohexyl phenyl ketone
98%
Synonyme(s) :
Benzoylcyclohexane
57,60 €
About This Item
57,60 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
55-57 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
O=C(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Clé InChI
BMFYCFSWWDXEPB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup