493953
5-Methyl-1-hexanol
97%
Synonyme(s) :
5-Methylhexanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Point d'ébullition
167-168 °C (lit.)
Densité
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-7(2)5-3-4-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
ZVHAANQOQZVVFD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
5-Methyl-1-hexanol is a volatile organic compound found in:
- Alstonia boonei leaves
- ‘Hayward′ and ‘Hort16A′ kiwifruit
- Tuber melanosporum fruiting body
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
86.0 °F
Point d'éclair (°C)
30 °C