Principaux documents
R256404
2,5-BIS-(4-BROMO-PHENYL)-THIOPHENE
AldrichCPR
R256404-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R256404-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H10Br2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.13
Numéro MDL:
29,20 €