Principaux documents
R245895
3-HYDROXY-2-METHYL-3H-QUINAZOLIN-4-ONE
AldrichCPR
R245895-25MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R245895-25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.176
Numéro MDL:
110,00 €