Principaux documents
153737
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
98%
Synonyme(s) :
1-Carbethoxy-4-piperidone, 1-Ethoxycarbonyl-4-piperidone
10 G
20,40 €
50 G
92,40 €
20,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
20,40 €
50 G
92,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.19
Beilstein:
640967
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
20,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Densité
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3
Clé InChI
LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate (1-carbethoxy-4-piperidone) was used to prepare tertiary alcohols[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Eric Gundersen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(7), 1891-1894 (2005-03-23)
Alzheimer's disease (AD) is a debilitating disease widely thought to be associated with the accumulation of beta amyloid (Abeta) in the brain. Inhibition of gamma-secretase, one of the enzymes responsible for Abeta production, may be a useful strategy for the