Principaux documents
R229415
5-ACETYL-2-AMINO-4-METHYL-THIOPHENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H8N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.23
Numéro MDL:
Autres remarques