Principaux documents
900996
Sigma-Aldrich
2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine
Synonyme(s) :
1-(2-Aminoethyl)pyrrole
1 G
251,00 €
251,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
251,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
251,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n/D 1.5227
Densité
1.0136 g/mL
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NCCN1C=CC=C1
InChI
1S/C6H10N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6-7H2
Clé InChI
HPDIRFBJYSOVKW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine may be used in the preparation of dihydropyrrolo[2′,1′:3,4]pyrazino[2,1-a]isoindolones by reacting with 2-formylbenzoic acids or 2-acetylbenzoic acid via N-acyliminium cation aromatic cyclizations. This product was previously listed as CBR00085.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
182.3 °F
Point d'éclair (°C)
83.5 °C
Convenient syntheses of dihydropyrrolo [2',1':3,4] pyrazino-and dihydropyrrolo [2',1':3,4][1,4] diazepino-[2,1-a] isoindolones.
Katritzky AR, et al.
Tetrahedron Letters, 43, 2831-2833 (2002)