Principaux documents
PH010509
2-amino-1-cyclohexyl-4,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H19N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.316
Numéro MDL:
Autres remarques