Principaux documents
Z324671
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 500 mL
2 EA
116,00 €
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
116,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PE stopper
Joint
joint ST/NS34/35
Caractéristiques
subdivision 5 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Hauteur
395 mm
Volume
500 mL
Description générale
Mixing cylinders according to DIN 12 685-1, class B, short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With hexagonal base. Eterna graduations and inscriptions in amber in diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Autres remarques
BR33954 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences