Documents
QBD11157
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®12-TFP ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C61H105F4N5O21
Poids moléculaire :
1320.50
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)OC(C)(C)C
Caractéristiques et avantages
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®₁₂-TFP ester contains a DOTA-tris(TBE) metal chelator for radio-labelling connected through a hydrophilic dPEG spacer to a TFP ester which can react with a primary amine.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable