Principaux documents
QBD11171
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®23-Maleimide
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
500 MG
1 740,00 €
1 740,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
1 740,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C75H133F6N7O37
Poids moléculaire :
1838.87
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 740,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®₂₃-Maleimide contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling and a thiol-reactive maleimide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable