QBD10825
Biotin-dPEG®7-azide
Synonyme(s) :
(3aS,4S,6aR)-N-(23-Azido-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricos-1-yl)hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Biotinylations
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1NC(C2N1)CSC2CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable