Principaux documents
653667
Sigma-Aldrich
Pd(0) EnCat® 30NP
wet, nanoparticles, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd(0) loading (dry basis)
Synonyme(s) :
Palladium(0), microencapsulated in polyurea matrix
10 G
288,00 €
288,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
288,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Pd
Poids moléculaire :
106.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
288,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
nanoparticles
wet
Niveau de qualité
Contient
0.35-0.43 mmol/g pallladium(0) (dry basis)
45% water
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Ampleur du marquage
0.4 mmol/g Pd(0) loading (dry basis)
Poids
Unit weight includes weight of water.
Description générale
Pd(0) EnCat® 30NP may be used as a catalyst for the selective reduction of aromatic aldehydes, ketones and epoxides to form the corresponding alcohols via hydrogenation.
Autres remarques
Encapsulated Pd catalyst reduction of aryl ketones and benzyl ethers.[1]
Matrix content 30%
Informations légales
Pd EnCat® technology.
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Self-heat. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Steven V Ley et al.
Organic letters, 5(24), 4665-4668 (2003-11-25)
[reaction: see text] Pd nanoparticles (approximately 2 nm in size) microencapsulated in polyurea is an efficient and recyclable catalyst for reductive ring-opening hydrogenolysis of epoxides, using either HCOOH/Et(3)N or H(2) as a hydrogen donor.
Contenu apparenté
Homogeneous palladium catalysts are widely utilized due to their versatility, reactivity and functional group tolerance.