760749
Dibenzocyclooctyne-PEG4-biotin conjugate
for Copper-free Click Chemistry
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, DBCO-PEG4-biotin
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)NCCC(=O)N3Cc4ccccc4C#Cc5ccccc35
InChI
1S/C39H51N5O8S/c45-35(12-6-5-11-34-38-32(28-53-34)42-39(48)43-38)41-18-20-50-22-24-52-26-25-51-23-21-49-19-16-36(46)40-17-15-37(47)44-27-31-9-2-1-7-29(31)13-14-30-8-3-4-10-33(30)44/h1-4,7-10,32,34,38H,5-6,11-12,15-28H2,(H,40,46)(H,41,45)(H2,42,43,48)/t32-,34-,38-/m0/s1
Clé InChI
LNHSQAOQVNHUGL-QRBHCBQLSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Drug discovery process by utilizing chemistry reaction of Cu(I)-catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of terminal alkynes with organoazides to yield 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles.