P27127
Phenylmercury acetate
97%
Synonyme(s) :
Phenylmercury acetate, Mercury phenyl acetate
45,40 €
About This Item
45,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
148-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)O[Hg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.C2H4O2.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;1-2(3)4;/h1-5H;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
Clé InChI
XEBWQGVWTUSTLN-UHFFFAOYSA-M
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Kidney,Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)